Learn More
Endecotts™ Kalibrierkugel für Sieb
Siebkugeln, die zur Verbesserung der Siebung von klebrigem Material verwendet werden
237.00 CHF - 407.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mikrosphären |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sieb |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11924315
|
Endecotts™
ZSICSA-1.40 |
-14 Netze |
407.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994295
|
Endecotts™
ZSICSA-.125 |
-120 Netze |
237.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11934295
|
Endecotts™
ZSICSA-.038 |
-400 Netze |
248.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kugeln sind rückführbar auf das United Kingdom National Physical Laboratory
- Siebkalibrierung mit einer Genauigkeit von 1 μm
- Kalknatronglas-Mikrokugeln gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen
- Zu den Standardwerten gehört eine Kalibrierungstafel
Spezifikation
Mikrosphären | |
Kalknatronglas | |
Sieb |