Learn More
Endecotts™ Kalibrierkugel für Sieb
Siebkugeln, die zur Verbesserung der Siebung von klebrigem Material verwendet werden
Marke:  Endecotts™ ZSICSA-.125
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11994295
  • 237.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    • Kugeln sind rückführbar auf das United Kingdom National Physical Laboratory
    • Siebkalibrierung mit einer Genauigkeit von 1 μm
    • Kalknatronglas-Mikrokugeln gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen
    • Zu den Standardwerten gehört eine Kalibrierungstafel
Spezifikation
Spezifikation
Mikrosphären
Kalknatronglas
Sieb
-120 Netze