Learn More
Fisherbrand™ Siebbürste
Doppelendige Bürste zur Verwendung mit Fisherbrand™ Analysesieben aus Edelstahl.
Marke: Fisherbrand™ SV040
Beschreibung
- Bietet sanfte Reinigung
- Aus Messing mit Nylonborsten
- Zwei verschiedene Größen: 30 x 135 mm und 20 x 230 mm
Spezifikation
Term Brush | |
Messing | |
30 x 135 mm |
Nylon | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Siebbürste > Größe (L x B): 30 x 135 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur