Learn More
Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pads
For cleaning and conditioning worn or dull marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. When floor appearance reaches a medium shine, the Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus can be used to further enhance the floor's appearance.
343.00 CHF - 527.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bodenpad |
---|---|
Farbe | Braun |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Brünieren |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Maschinen mit niedriger und Standard-Drehzahl |
Modell | Rund |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17128860
|
Scotch-Brite™
7100200175 |
406 mm |
343.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17148860
|
Scotch-Brite™
7100200177 |
432 mm |
385.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17138860
|
Scotch-Brite™
7100200176 |
505 mm |
527.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Simultaneously cleans and polishes flooring to a brilliant gloss finish without the use of chemicals
- Ideal for worn or dull marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
- Easy to use with no expensive or harmful chemicals needed, only water
- Recommended for use with low and standard speed machines
Spezifikation
Bodenpad | |
Brünieren | |
Rund |
Braun | |
Maschinen mit niedriger und Standard-Drehzahl |