Learn More
Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pads
For cleaning and conditioning worn or dull marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. When floor appearance reaches a medium shine, the Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus can be used to further enhance the floor's appearance.
Marke:  Scotch-Brite™ 7100200177
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17148860
  • 385.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reinigt und poliert Böden gleichzeitig in brillanter Glanzlackierung ohne Verwendung von Chemikalien
  • Ideal für abgenutzte oder stumpfe Böden aus Marmor, Terrazzo, Vinyl, Schiefer und poliertem Beton
  • Anwenderfreundlich, keine teuren oder schädlichen Chemikalien erforderlich, nur Wasser
  • Empfohlen für die Verwendung mit Maschinen mit niedriger und normaler Drehzahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bodenpad
432 mm
Maschinen mit niedriger und Standard-Drehzahl
Braun
Brünieren
Rund