Learn More
Bohlender™ SICCO™ Handschuhbox für Absaugsysteme
Handschuhbox für Absaugsysteme mit Irisblenden, Einsätzen aus Acrylglas und Aluminiumrahmen.
Marke: Bohlender™ V1988-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit Acrylglaseinsätzen
- Bodenplatte, integrierter Anschluss für Absaugsystem und Verschlussdeckel aus Polyethylen
- Irisblenden und Kabeldurchführungen aus Polyethylen und Silikon
- Zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (oben links und oben rechts)
- Zwei quer geschlitzte Silikonscheiben jeweils in den Öffnungen und Kabeldurchführungen (versetzt montiert, sodass die überlappenden Segmente gleichzeitig einen leichten Zugang zum Innenraum ermöglichen und die Öffnungen bei Nichtgebrauch verschließen)
- Irisblenden sorgen für Druckausgleich durch Luftströmung, wenn das Absaugsystem eingeschaltet wird
- Anschluss an das Absaugsystem über ein integriertes Verbindungsstück in der oberen Abdeckung
- Dieses Verbindungsstück ist für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 100, 120, 160 und 180 mm ausgelegt.
- Bei Arbeiten ohne Absaugsystem kann die Öffnung mit einem Deckel verschlossen werden
- Öffnungsdurchmesser für Handschuhe: 170 mm
- Abstand zwischen den Öffnungen: 390 mm
- Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
- Hervorragende Rundumsicht
- Antirutsch-Gummifüße
- Kabeldurchführungen für elektrische Geräte
- Große Frontöfffnung
Spezifikation
Acrylglas | |
21 in. | |
540 mm | |
26 in. | |
650 mm | |
35 lb. | |
35 in. | |
890 mm |
24 in. | |
600 mm | |
28 in. | |
700 mm | |
290 l | |
16 kg | |
33 in. | |
850 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ SICCO™ Handschuhbox für Absaugsysteme > Handschuhfach für Abluft; Material:Acrylglas; Tiefe außen (metrisch):600 mm; Höhe außen (metrisch):700 mm; Breite außen (metrisch):890 mm; Fassungsvermögen:290 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur