Learn More
Bohlender™ SICCO™ Air Stream Handschuhbox mit Transferkammer
Air Stream Handschuhbox mit Transferkammer, Aluminiumrahmen mit zwei Handschuhanschlüssen und einem Paar Handschuhen.
Marke: Bohlender™ V1745-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit Einsätzen aus Acrylglas, Bodenplatte aus Polyethylen
- Frontplatte mit zwei Handschuhanschlüssen und einem Paar Naturkautschuk-Handschuhe Größe 9, zwei Kabeldurchführungen an der Rückseite (oben links und oben rechts)
- Transferkammer mit zwei Türen auf der rechten Seite, Außentür mit Riegel, um versehentliches Öffnen zu verhindern
- Das Tablett wird beim Öffnen der Tür in den Arbeitsbereich gefahren, um das Herausnehmen eingesetzter Produkte zu erleichtern
- Integrierte HEPA-Filtereinheit an der Oberseite für eine hochreine Atmosphäre im Arbeitsbereich
- Manometer, um den Grad der Filtersättigung anzuzeigen
- Rohrstutzen aus PE zur Umstellung auf die verschiedenen Betriebsarten: interne Umluft, Frischluftzufuhr und Abluft sind im Lieferumfang enthalten
- Für die Umstellung wird kein Werkzeug benötigt
- Austauschbare Filterkartusche
- Wartungsfreier und störungsfreier Motor
- Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
- Hervorragende Rundumsicht
- Antirutsch-Gummifüße
- Große Frontöfffnung
- Transferkammer zum Einführen weiterer Produkte
Spezifikation
Acrylglas, Aluminium | |
21 in. | |
540 mm | |
26 in. | |
650 mm | |
230 V | |
93 lb. | |
48 in. | |
1210 mm |
26 in. | |
660 mm | |
40 in. | |
1015 mm | |
50 Hz | |
290 l | |
42 kg | |
33 in. | |
850 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ SICCO™ Air Stream Handschuhbox mit Transferkammer > Handschuhfach Luftstrom mit Transferkammer; Material:Aluminium, Acrylglas; Breite außen (metrisch):1210 mm; Höhe außen (metrisch):1015 mm; Tiefe außen (metrisch):660 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur