missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ SICCO™ Trocknungsmittel

Trocknungsmittel mit Farbindikator, bei Sättigung erfolgt ein Farbumschlag. Orange Kieselgel kann bei ca. 90° bis 110°C regeneriert werden.

Marke:  Bohlender™ V1895-12

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17107724

  • 443.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kieselgel mit Farbindikator
  • Wechselt die Farbe von Orange zu Dunkelbraun und Schwarz (enthält kein Kobalt-II-Chlorid)
  • Einfache Regeneration bei ca. 90 bis 110 °C.
  • Korngröße 2 bis 5 mm
Spezifikation

Spezifikation

Orange bis Braun
≤4%
8 kg (18 lb.)
Silica Gel
Wiederverschließbarer Behälter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Bohlender™ SICCO™ Trocknungsmittel > Trockenmittel; Material:Kieselgel; Gewicht:8 kg; Farbe:Orange bis Braun; Verpackung:Wiederverschließbarer Behälter; Verlust beim Trocknen:4 %

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt