Learn More
Cole-Parmer™ SHP-200 Serie große Infrarot-Heizplatte mit Rührfunktion
Diese Infrarot-Heizplatte mit Rührfunktion kombiniert Heizen und Rühren und erzeugt schneller, gleichmäßig erwärmte Flüssigkeiten.
Marke:  Cole-Parmer™ 04807-86
929.05 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17722539
  • 1325.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Seltenerdmagnete sorgen für ein leistungsstarkes Magnetrühren von bis zu 15 l.
  • Die effiziente Infrarotheizung in Kombination mit einem Rührer führt zu einer schnelleren, gleichmäßigen Erwärmung von Flüssigkeiten.
  • Die Infrarot-Heizung 900 W bringt 1 l Wasser um 30 % schneller zum Sieden als eine herkömmliche Keramik-Heizplatte mit 1.200 W.
  • Regelung der Drehzahl von 100 bis 1.500 U/min
  • Chemikalienbeständige Keramik-Heizplatte mit Heizfläche mit Durchmesser 14 cm (5,5 in.) bleibt zum Schutz gegen Verbrennungen an den Kanten kühl
  • Sobald die Plattentemperatur über 50 °C liegt, blinkt die Warnleuchte „Heiß“, auch wenn die Heizplatte ausgeschaltet ist.
Spezifikation
Spezifikation
Glaskeramik
30 x 30 cm
Heizplattenrührer
EU/UK
15 l
3 Jahre
CE, UKCA
230 V
0 bis 450 °C
Quadratisch
1
100 bis 1500 U/min
37,5 x 31 x 12 cm
Analog
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SHP-200 Serie große Infrarot-Heizplatte mit Rührfunktion > SHP-200 Serie große Infrarot-Heizplatte mit Rührfunktion, Material Heizplatte: Keramik, Abmessungen (L x B x H): 37,5 x 31 x 12 cm, Form: Quadratisch, Temperaturbereich (metrisch): 0 °C bis 450 °C, Anzeige: Analog