Beschreibung
- Latexfrei, 100 % Nitril
- Economy-Klasse
- Puderfrei
- Gerollte Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
- Der Handschuh fühlt sich an wie eine zweite Haut, damit wird die Ermüdung der Hände erheblich reduziert
- Ideal für industrielle Anwendungen wie Labor, Lebensmitteldienstleistungen, Pharmazie, Luft- und Raumfahrt, Versorgungsunternehmen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Normen: FDA 21 CFR 170-199, ASTM D5511 und D5526, ASTM D5511, ASTM D5526 |
Anwendungen | Industriell, Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | XS |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ Einweg-Nitrilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur