Learn More
SHOWA A0170 Anti-static Knit Gloves
The A0170 anti-static glove is suitable for handling glass, abrasive, and electrical components. It has a liner that dissipates static electricity and a polyurethane coating on the palm.
Marke:  SHOWA A0170-08L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17831201
  • 75.40 CHF / 10 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The A0170 antistatic glove has a polyurethane coating on the palm that protects against oils and abrasion.
  • The polyurethane coating also leaves no marks or fingerprints on handled objects.
  • The glove is designed for wearer comfort with a flexible, seamless liner.
  • The elasticated cuff of the glove prevents debris from entering.
Spezifikation
Spezifikation
No
Yes
Polyurethan
Reusable
Spezifisch
Ja
Puderfrei
Large
EN388:3121X
Knit
13 G
Nahtloser Strick
Industriell, Laboratory
White, Gray
Teilweise texturiert
Reinraum
Nylon, Polyester, Polyurethane
Anti-static Gloves
Unsteril
Unisex
2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA A0170 Anti-static Knit Gloves > Größe: Groß