Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Phosphin
178.00 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Kurzzeit-Gasdetektorröhrchen
Menge 10
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Luftfeuchtigkeitsbereich Anzahl Hübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Luftfeuchtigkeitsbereich Anzahl Hübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10085891
Unterlagen ansehen
Dräger™
8101611
Phosphin 0,01/a 0,01 bis 1 ppm Weniger als 20 mg/l 3/10
222.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15504943
Unterlagen ansehen
Dräger™
8103711
Phosphin 0,1/C 0,1 bis 3 ppm 40 mg/l (max.) 1/3
178.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
  2. Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Spezifikation
Kurzzeit-Gasdetektorröhrchen
10
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Phosphin