Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishing.
92.00 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Produkttyp | Einlegeboden |
Zur Verwendung mit (Geräte) | EN-Schrank 226-EN 2903 |
Länge (metrisch) | 42 cm |
Breite (metrisch) | 49 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Einschubtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Einschubtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17712378
|
Justrite
JCB60IS000 |
Edelstahl | Herausziehbar |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17722378
|
Justrite
JCB60MY000 |
Edelstahl | Fest installiert |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17732378
|
Justrite
JCB60VMY00 |
Hellgrau | Fest installiert |
92.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17742378
|
Justrite
JCB60VS000 |
Hellgrau | Herausziehbar |
92.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Choice of stainless steel or epoxy coated shelves
- Choice of installed or pull out shelves
Spezifikation
Stahl | |
EN-Schrank 226-EN 2903 | |
49 cm |
Einlegeboden | |
42 cm |