Learn More
Thermo Scientific™ Flachbodengläser
National Scientific SepCap Polyspring-Einsätze mit begrenztem Volumen verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-46P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15207308
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
  • Typ I, Borosilikatglas
  • Die selbstpositionierenden Polyspring-Einsätze verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,75 ml Polypropylen Shell Vial, konischen Boden
15mm
3.75mL
<8 μl
3,75 ml
45 mm
3 ml Accuform Shell-Fläschchen
Nein
15 mm
Polypropylen
Eingeschmolzener Einsatz
Abgeschrägte Basis
Stecker
1000
13 mm
2,9 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flachbodengläser > 3.75mL Polypropylene Shell Vial, Conical Bottom
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.