Learn More
Thermo Scientific™ Flachbodengläser
National Scientific SepCap Polyspring-Einsätze mit begrenztem Volumen verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ 12-NPEP4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12376858
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
  • Typ I, Borosilikatglas
  • Die selbstpositionierenden Polyspring-Einsätze verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
12mm Polyethylene Plug for 2mL Shell-Vial
12 mm
2 ml
Plug
12 mm Polyethylene Plug
12 mm
Polyethylene
Polyethylen
7 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Flachbodengläser >
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.