Learn More
Thermo Scientific™ Flachbodengläser
National Scientific SepCap Polyspring-Einsätze mit begrenztem Volumen verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-96
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11901523
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
  • Polyethylen SepCap mit mittig angeordnetem sternförmigem Muster erleichtert das Durchstechen mit der Spritzennadel.
  • Das praktische Fläschchen-Kit enthält die gleiche Anzahl von Fläschchen und Verschlusskappen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Microsampling-Fläschchen für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp Karussell, 96 bzw. 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas; SepCap; 1 ml
Durchsichtig
Glas
<80 μl
1,25 ml
Stecker
200
8 mm
1 ml
8 mm
8 mm
1,25 ml
Flachboden
Polyethylen
40 mm
1 ml-Shell-Fläschchen
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flachbodengläser > Klarglas; SepCap; 1 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.