Learn More
Fisherbrand™ Shell-Vial-Kit, 8 mm, Klarglas, PE-Stopfen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
19.45 CHF - 21.20 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | 100 |
Verschlussgröße | 8 |
Marking Spot | Nein |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10306062
|
Fisherbrand™
08 14 0641 |
1.1 ml |
21.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10145424
|
Fisherbrand™
08 14 1168 |
1.4 ml |
19.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- ND8
- Glas
- Klar
- Steckverschluss
- Sternförmige Membran
- Polyethylen
- Transparent
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig | |
100 | |
Nein |
Glas | |
8 |