Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Dieser Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände bietet außergewöhnlichen Schutz vor Stichen und auslaufenden Flüssigkeiten. Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände aus Polypropylen sind widerstandsfähig und haben eine Wandstärke, die die Ansprüche an Festigkeit, Einfachheit und Preis-Leistung erfüllt.
Marke: Daniels Healthcare™ DD474YL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf
- Hergestellt gemäß der Normen BS 7320: 1990 und ISO 9002 und zugelassen gemäß UN Packing Group II
- Alle verfügen über klare British Standard-Markierungen, eine Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
- Ein robuster Seitengriff verhindert, dass der Behälter wegrollt. So kann er sicher transportiert und einfach entsorgt werden
- Der Griff verhindert, dass der Behälter im unwahrscheinlichen Fall des Fallenlassens wegrollt, und er kann an einer POUDS™ Befestigung aufgehängt werden
Spezifikation
3.75 l | |
Deckel | |
218 mm | |
77 x 45 mm (L x B) | |
Ideal für allgemeine Anwendungen |
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 | |
Gelb | |
176 mm | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen > Abmessungen: 176 mm L x 218 mm H; Kapazität: 3,75 l; Farbe: gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur