Learn More
DISPOSAL BIN BUCKET SHAPE COMPLETE WITH ABSORBENT
Ein optimaler Mehrzweckbehälter für zytotoxische sowie zytostatische Abfälle. Der Sharpsguard™ cyto 11.5 Mehrzweck-Abfallbehälter mit 9.27 l ist mit einem robusten Eimergriff ausgestattet, der den Transport erleichtert.
Marke: Daniels Healthcare DD610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferung mit saugfähiger Unterlage
- Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
- Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
- Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
- Alle mit klaren britischen Standardmarkierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
Behälter | |
Gelb | |
11,5 l (gesamt | |
Saugeinlage, Klickdeckel, Griff |
Polypropylen | |
Rund | |
Klickdeckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DISPOSAL BIN BUCKET SHAPE COMPLETE WITH ABSORBENT > Fassungsvermögen:Gehäuse 11.5L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur