Learn More
Sharpsguard™ pharmi Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen
Ein optimaler Allzweckbehälter für pharmazeutische Abfälle zur Entsorgung medizinischer Abfälle in der Originalverpackung. Der Sharpsguard™ pharmi 5 Mehrzweck-Abfallbehälter 4.68 l wird mit montiertem Deckel geliefert.
Marke: Daniels Healthcare DD205
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
- Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
- Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
- Mit klaren britischen Standard-Markierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
4,68 L | |
Deckel | |
285 mm | |
77 x 45 mm (L x B) | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
BS 7320: 1990, ISO 9002 | |
Blau | |
176 mm | |
2/Packung | |
Für die sichere Einsammlung, den Transport und die Entsorgung von klinischem Abfall in Originalverpackung, z. B. Tabletten oder Flaschen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsguard™ pharmi Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen > Abmessungen:176 x 285 mm (L x H); Kapazität:5 l; Farbe: blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur