Learn More
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter
Die gelben SharpSafe™ Behälter aus Polypropylen eignen sich zur Aufnahme von scharfkantigen, scharfen oder spitzen Abfällen und Gegenständen.
Marke: SharpSafe™ SHA4175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchscheinende Klappdeckel mit Griff
- Gelb
- Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
0.3 l | |
Klappdeckel | |
Gelb | |
130 mm | |
55 x 50 mm | |
50 mm | |
Klappdeckel, Griff |
Entspricht Normen UN 3291 und BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. und UN 3291, TRBA 250, Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, Umweltstandard: ISO 14001:2004 | |
Durchscheinend | |
105 x 50 x 130 mm | |
105 mm | |
100/Packung | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter > Fassungsvermögen: 0.3 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur