Learn More
Fisherbrand™ X18 CONTAINER SHARPSAFE 1L BIOHAZARD
Kein direkter Kontakt mit scharfen Gegenständen und keine unbeabsichtigten Nadelstichverletzungen. Fisherbrand™ Behälter für scharfe und spitze Abfälle mit Schiebedeckel ermöglichen die sichere Entsorgung von Spritzen, Nadeln sowie anderen scharfen und spitzen Kleinteilen.
Marke: Fisherbrand™ HS120178
Beschreibung
- Stapelbar, um Lagerungsplatz vor der Verwendung zu reduzieren
- 1.0 l Kapazität
- Durch klaren Deckel ist Füllstand zu sehen
- Verschlussdeckel zum Schieben für vorübergehende und endgültige Verschlüsse für Sicherheit und Schutz
- Integrierter Nadelentnahme-Port
- Kompatibel mit der Droplet™ Blutentnahmeschale
- Abmessungen 115 x 115 x 192 mm
- Packung mit 18 Stück
Spezifikation
1 l | |
Durchscheinend | |
115 x 115 x 192 mm | |
115 mm | |
Ja | |
Zugangsdeckel |
Schiebetür | |
Gelb | |
192 mm | |
18/Packung | |
115 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ X18 CONTAINER SHARPSAFE 1L BIOHAZARD > Abmessungen: 115 x 115 x 192 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur