Learn More
Woodsafe™ Sharpsbin and Hazardous waste containers with yellow double lid
Woodsafe is a cost-effective solution for reducing the use of fossil based plastic by 80% and CO2 emissions by 66%, documented in in a full LCA. Produced with residue from the forest industry using green energy. Available in sizes from 0.5 L to 50 L. Single and double lid versions.
141.05 CHF - 2668.38 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Approved |
---|---|
Verschlusstyp | Temporary and permanent closure |
Verschlussfarbe | Yellow |
Bauweise/Design | Round |
Farbe | Brown, Yellow |
Benachrichtigungen:
Follow instructions for safe and correct use
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18732825
![]() |
Woodsafe™
1005222 |
0.5 L |
141.05 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18782815
![]() |
Woodsafe™
1020222 |
2.3 L |
285.48 CHF
70 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18146539
![]() |
Woodsafe™
1030222 |
3.3 L |
235.67 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18116549
![]() |
Woodsafe™
1060222 |
6 L |
266.82 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18166539
![]() |
Woodsafe™
1120222 |
239.24 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
18752825
![]() |
Woodsafe™
1250222 |
25 L |
2367.04 CHF
132 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18712825
![]() |
Woodsafe™
1500222 |
50 L |
2668.38 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the Swedish forest industry
- Lowers the use of Fossil-based plastic by 80%!
- Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
- Made from 100% Biocomposite
- The lid can be securely permanently closed for transportation to the final disposal
- My Green Labs ACT Label
- Follows same process as yellow bins and can be used to transport the same substances
- Natural color and smell from wood - No migration of substances
- Compliant with UN3291
- Tested according to ISO 23907-1:2019
- UN ADR Approved
- Biocomposite have the same properties as fossil-based plastic and can be used exactly the same way
- NOTE: String between lids is for delivery purpose, remove/break before use!
- Stop burning plastic
Spezifikation
EN ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Approved | |
Yellow | |
Brown, Yellow | |
Rund | |
Autoklavierbar | |
Safe disposal of sharps and potentially infectious waste or medical waste | |
Biocomposite |
Temporary and permanent closure | |
Round | |
Single-use | |
Unsteril | |
Bin, Lid, and Label | |
Cardboard | |
Biohazard Waste Container (Benchtop) |
Lower climate impact and ACT label