Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handschuhe
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handschuhe für den Umgang mit schweren Teilen mit hohen Schnittrisiken in trockener oder leicht fettiger Umgebung.
Marke: Honeywell™ 2232524-07
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
- Das Para-Aramid-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen Kontakthitze und Schnittrisiken
- Das innen beschichtete Polyamid bietet einen höheren Komfort und begrenzt den Hautkontakt mit Verbundfaser
- Schwarze Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
- Die Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
- Die Schaumbeschichtung macht den Handschuh flexibler als normales Nitril
Spezifikation
EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken | |
Grün, Gelb, Schwarz | |
7 |
Para-Aramid und Verbundstoff, 13 Gauge | |
Nitril, Polyamid | |
25 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handschuhe > Größe: 7
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur