Learn More
Epredia™ Shandon™ überzogener Skalpellklingengriff
Gewährleisten Sie mit dem Epredia™ Shandon™ überzogenen Skalpellklingengriff, der mit vernickeltem Stahl Nr. 4 überzogen ist, den sicheren Halt von Klingen.
Marke: Epredia™ 5324
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ überzogenen Skalpellklingengriff, der mit vernickeltem Stahl Nr. 4 überzogen ist, den sicheren Halt von Klingen.
- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Qualitätsformen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir die bestmöglichen Produkte anbieten können
- Ohne Material- oder Fertigungsmängel
Spezifikation
Vernickelter Stahl | |
Nr. 4 | |
Schneide Nr. 20 bis Nr. 25 für tiefe Schnitte |