Learn More
Epredia™ EZ-Mount™ Deckflüssigkeit
Verhindern Sie das Verblassen von Flecken mit der Epredia™ EZ-Mount™ Deckflüssigkeit, einem klaren, Xylol-basierten Befestigungsmedium, das mit Membranfiltern kompatibel ist.
Marke:  Epredia™ 9999120
Artikelnummer. 12599996
  • 153.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ EZ-Mount™, ein klares Eindeckmittel auf Xylolbasis, das mit Membranfiltern kompatibel ist, verhindert das Verblassen von Färbungen.
  • Brechungsindex: 1,495 ± 0,005 (trocken)
  • Viskosität: Hoch (1280 bis 265 cps bei 22 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ EZ-Mount™ Deckflüssigkeit > EZ-Mount; 500 ml