Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Färbemittel
Erzielen Sie eine hell leuchtende Färbung mit Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung.
Marke:  Epredia™
51.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24374" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10562614
  • 54.35 CHF / 2 Liter
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzeugen Sie eine brillante Färbung mit Thermo Scientific™ Shandon™ Eosin Y, einer reaktionsschnellen zytoplasmatischen Gegenfärbung, deren pH-Wert auf maximale Farbstoffaufnahme ausgelegt ist.
  • Gebrauchsfertig
  • Gleichmäßige Ergebnisse
  • Stabil und niederschlagsfrei, kein Filtern erforderlich
  • Mit allen Alaun-Hämatoxylinfärbemitteln kompatibel
  • Als alkoholische oder wässrige Lösung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alkoholisch
1 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y Färbemittel > Alkoholisch; 1 l (0,26 gal.), 2/Karton