Learn More
Epredia™ Doppelter Cytofunnel™
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Epredia™ Doppel Cytofunnel™.
Marke: Epredia™ 1102547
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytofunnel™. Einweg-Probenkammern mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen.
- Erzeugung kosteneffektiverer Dünnschichtpräparate im Vergleich zu anderen Dünnschichtverfahren
- Verringert das Expositionsrisiko gegenüber pathogenen Proben
- Kürzere Vorbereitungszeit
- Einwegprodukt – keine zeitaufwändige Dekontamination und Reinigung erforderlich
- Epredia™ Double Cytofunnel™ BENÖTIGT Epredia™ Cytoclips™
- Vermindert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination
- Mit Trichtermarkierung entsprechend der Objektträger-Markierung zur bequemen Erkennung
Im Lieferumfang enthalten:
- Vorangepasste Filterkarte
- Verschlusskappen
- Anwenderfreundliche, bebilderte Bedienungsanleitung
Spezifikation
Weiß | |
500/Karton | |
0,05 bis 0,25 ml |
Ja | |
Doppelter Cytofunnel™, mit Filterkarten und Verschlusskappen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Doppelter Cytofunnel™ > Doppelter Cytofunnel; 500/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur