Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
Marke:  Epredia™ 9990426
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12726087
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
  • Farbcodierung der Gefrierschnitte zur leichten Identifizierung
  • Erhältlich in vier Farben: Rosa, Blau, Gelb und Grün
  • Die physikalischen Eigenschaften entsprechen denen des Cryomatrix™ Einbettharzes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal)
Gehäuse 120mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™ > Cryochrome gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal)