Learn More
Fisherbrand™ Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform
Der Fisherbrand™ Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform ist ein Schüttel-Inkubator für Kolben und Röhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ H2010-E-FIS
Artikelnummer. 16333226
  • 17710.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Kolbenkapazität
  • Touchscreen-Steuerung
  • Patentierte magnetische Kolbenbefestigung
Spezifikation
Spezifikation
19 mm
230 V, 50 Hz, 7 A, 450 W
0.29166666666666669
CE
Aluminium, Acyrlic, Gummi Plattform
51 x 65 x 47 cm
80 kg
55 kg
Flache Plattform mit Gummimatte
0 bis 49 Std. Dauerbetrieb
30 bis 300 U/min
Umgebungstemperatur +5°C bis 60°C
5 x 2 l-Kolben, Platten und Röhrchengestelle
0,1°C bei 37°C
45 x 45 cm
176 lb.
120 lb.
Touch
Flache Matte
2 Jahre
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform > Fassungsvermögen: 5 x 2 l