Learn More
Grant Instruments™ COMPACT SHAKER-INCUBATOR
ES-20 Vielseitiger und programmierbarer Tischorbitalschüttler/Inkubator zum Mischen und Inkubieren biologischer Kulturen und Proben in verschiedensten Kolben und Gefäßen.
Marke:  Grant Instruments™ ES-20
1897.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24360" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11411058
  • 2365.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Nur Inkubatorschüttler. (Zubehör wie Plattformen, Bäder aus Kunststoff, Kolben und Gefäße sind separat erhältlich.)
Beschreibung
Beschreibung
  • Vielseitig programmierbarer Schüttelinkubator für den Labortisch zum Mischen und Inkubieren von biologischen Flüssigkeiten, Proben, Zellkulturen und Geweben
  • Digitale Steuerung von Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit für Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Robuste, kompakte Bauweise mit durchsichtigen, 7 mm dicken Plexiglasscheiben für eine gute Sichtbarkeit des Kammerinhalts
  • Konzipiert für schnelle Montage/Demontage und einfachen Transport von einem Ort zum anderen 
  • Ideal für die Züchtung von Zellkulturen in Flaschen und anderen Gefäßen und für andere allgemeine Probenvorbereitungsanwendungen
Hinweis: Zubehör wie Plattformen, Bäder aus Kunststoff, Kolben und Gefäße sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
50 bis 250 U/min
120/230 V
340 x 340 x 435 mm
340 mm
1 Min. bis 96 Std.
2,5 kg
230 V, 50/60 Hz
25°C bis 42°C
435mm
15 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ COMPACT SHAKER-INCUBATOR > Drehzahl: 50 bis 250 U/min