Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Reciprocating Shakers
Powerful yet quiet, perfect for continuous use applications.
Marke:  Cole-Parmer™ 51901-02
1399.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17701288
  • 1630.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Digital speed selection provides consistent mixing
  • Soft-start motor prevents spills and splashes
  • Fully adjustable cradle accommodates most flasks, bottles, and beakers
  • Can be used in incubators system
These linear reciprocating shakers feature digital speed selection from 25 to 250 rpm with a soft start. Four adjustable rubber cushioned horizontal securing bars with quick release handles on the cradle-type platform allow you to fit nearly any size flask, bottle, or beaker. Secure up to twelve 250 mL, nine 500 mL, four 1 L, or two 2 L vessels. Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert. Shaker is capable of continuous use, and the microprocessor maintains speed accuracy over long runs.
Spezifikation
Spezifikation
10 kg
230 VAC
50 Hz
45 cm
10.82 in.
0.75 in.
15.35 in.
Large Reciprocating Shaker
1 to 999 rpm
25 bis 250 U/min
22 lb.
17.716 in.
33.5 x 33.5 cm (13 x 13 in.)
27.5 cm
20 mm
39 cm
LED
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    16
    Stunden
    9
    Minuten
    10
    Sekunden
    56
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SH-200 Series Reciprocating Shakers > Cole-Parmer™ Reciprocating Shakers