Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Maintain consistent shaking speeds, even over long periods of time.
1125.00 CHF - 1635.00 CHF
Spezifikation
Orbit 16 mm
Drehzahlbereich 30 bis 300 U/min
Spannung 230 VAC
Frequenz 50 Hz
Display LED
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Plattform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Plattform Preis Menge & Verfügbarkeit  
17791278
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
51901-00
13 in.
1635.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17741288
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
51901-10
8.5 in.
1125.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Smooth orbital shaking action with 16 mm orbit
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These orbital shakers provide a smooth, uniform circular motion with a 16 mm orbit, ideal for larger samples and multiwell plates. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 30 to 300 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Built-in timer can be set from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
230 VAC
LED
1 to 999 minutes
30 bis 300 U/min
50 Hz
4°C to 40°C (39.2°F to 104°F)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers