Learn More
Tocris Bioscience™ SGX 523
Selective and potent c-MET kinase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5356/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18798198
  • 1405.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SGX 523 is a potent and selective c-MET kinase inhibitor (IC50 = 4nM). Exhibits minimal inhibition against a panel of 213 other protein kinases (at 1 μM). Suppresses growth of tumor xenografts derived from human glioblastoma, lung and gastric cancer cells.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
359.41
50 mg
SGX 523
SGX 523
Nur für Forschungszwecke