Learn More
Tocris Bioscience™ SGX 523
Selective and potent c-MET kinase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5356/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18768198
  • 350.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SGX 523 is a potent and selective c-MET kinase inhibitor (IC50 = 4nM). Exhibits minimal inhibition against a panel of 213 other protein kinases (at 1 μM). Suppresses growth of tumor xenografts derived from human glioblastoma, lung and gastric cancer cells.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
359.41
10 mg
SGX 523
SGX 523
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke