Learn More
SGE™ Splitloser Liner mit Quarzwolle, einfach konisch
Für verschiedene Gaschromatographiegeräte
Marke:  SGE™ 092019
Artikelnummer. 12684925
  • 163.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
Spezifikation
Spezifikation
Einfach konisch
7.85 cm
GC Splitless Liner
0.63 cm
5/Packung
Quarzwolle
0.4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
Name des Produkts
SGE™ Splitloser Liner mit Quarzwolle, einfach konisch > 5 St./Packung