Learn More
SGE™ Geradliniger GC-Einlass-Liner für Splitinjektionen
Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
112.00 CHF - 474.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 7,85 cm |
---|---|
Product Type Specs | Geteilter GC-Durchflusseinsatz |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10538492
|
SGE™
092007 |
5/Pckg. |
112.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12924071
|
SGE™
092222 |
25/Pckg. |
474.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für verschiedene GC-Geräte
- Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
- Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
Spezifikation
7,85 cm | |
0.4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |
Geteilter GC-Durchflusseinsatz | |
0.63 cm |