Learn More
SGE™ Geradliniger GC-Einlass-Liner für Splitinjektionen
Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
Marke:  SGE™ 092007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10538492
  • 118.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für verschiedene GC-Geräte
  • Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
Spezifikation
Spezifikation
5/Pckg.
Geteilter GC-Durchflusseinsatz
0.63 cm
7,85 cm
0.4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177