Learn More
SGE™ X25 GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Für verschiedene GC-Geräte
Marke:  SGE™ 092229
Artikelnummer. 12964071
  • 697.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
Spezifikation
Spezifikation
Einfach konisch
7,85 cm
0.4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
25/Pckg.
GC-Split/Splitless-Liner
0.63 cm
Name des Produkts
SGE™ X25 GC deactivated inlet liner SGE split/splitless > 25/Pckg.