Learn More
SGE™ Einlass-Liner, Split mit Quarzwolle
Für verschiedene GC-Geräte
Marke: SGE™ 092001
Beschreibung
- Alle Liner lassen sich mittels Gasphasendeaktivierung bei hohen Temperaturen (420 °C) deaktivieren
- Lieferung in Blisterpackungen zur Kontaminationsvermeidung
- Keine unerwünschten Reaktionen in den Proben durch weniger aktive Stellen
- Fördert ein Vermischen der Analyten und damit eine bessere Quantifizierung
- Der große Oberflächenbereich erleichtert die Verdampfung von flüssigen Proben
- Dient als Falle zur Entnahme nichtflüchtiger Rückstände aus der Probe
- Verhindert, dass die Probe vor der Verflüchtigung den Boden der Einspritzvorrichtung berührt
Spezifikation
5/Packung | |
Quarzwolle | |
0.4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |
7.85 cm | |
Geteilte GC-Auskleidung | |
0.63 cm |