Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Ersatzteile
Mit Fingerkraft angezogen, um eine zuverlässige Abdichtung auch für empfindliche MS-Systeme zu erreichen
128.00 CHF - 379.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SGE Silflow Microchannel Gerät
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15209173
Unterlagen ansehen
SGE™
123706
Ferrule, 0,36 mm
199.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15299163
Unterlagen ansehen
SGE™
123705
Ferrule, 1,1 mm
128.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15289163
Unterlagen ansehen
SGE™
123704
Mutter
379.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15239173
Unterlagen ansehen
SGE™
123709
Ferrule, 0,7 mm
199.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15219173
Unterlagen ansehen
SGE™
123707
Ferrule, 0,5 mm
199.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15279173
Unterlagen ansehen
SGE™
123717
Finger Tite Werkzeug
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Herkömmliche Graphit- oder Vespel™-Ferrulen können nicht mit dem SilFlow MCD verwendet werden, da die Dimensionsstabilität nicht ausreicht und die Kanäle kontaminiert werden können
  • SilTite™ FingerTite Metallferrulen sorgen für eine zuverlässige Verbindung ohne Totvolumen
Spezifikation
Spezifikation
SGE Silflow Microchannel Gerät