Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Ersatzteile
Mit Fingerkraft angezogen, um eine zuverlässige Abdichtung auch für empfindliche MS-Systeme zu erreichen
Marke:  SGE™ 123706
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15209173
  • 199.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Herkömmliche Graphit- oder Vespel™-Ferrulen können nicht mit dem SilFlow MCD verwendet werden, da die Dimensionsstabilität nicht ausreicht und die Kanäle kontaminiert werden können
  • SilTite™ FingerTite Metallferrulen sorgen für eine zuverlässige Verbindung ohne Totvolumen
Spezifikation
Spezifikation
Ferrule
Ferrule, 0,36 mm
SGE Silflow Microchannel Gerät
0.36 mm Innendurchmesser