Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 4-Wege-Verteiler
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität
Marke:  SGE™ 123732
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15259183
  • 733.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Kit enthält ein SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
  • Enthält keine Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser
Anschluss A: Variable siehe Produktbeschreibungen
Anschluss B: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Anschluss C: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Anschluss D: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Port-Splitter
0.25/0.32 mm Innendurchmesser
SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
SGE Silflow Microchannel Gerät