Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 4-Wege-Verteiler
Hocheffiziente und zuverlässige Mikrofluidplattform zur Verbesserung der GC-Konnektivität
Spezifikation
Typ | Port-Splitter |
---|---|
Zur Verwendung mit | SGE Silflow Microchannel Gerät |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15249183
|
SGE™
123731 |
0.53 mm Innendurchmesser | SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung |
N/A
|
N/A | ||||
15239183
|
SGE™
123730 |
Anschluss B, C und D 0,25/0,32 mm | SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung |
N/A
|
N/A | ||||
15259183
|
SGE™
123732 |
0.25/0.32 mm Innendurchmesser | SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung |
N/A
|
N/A | ||||
15279183
|
SGE™
123734 |
0.53 mm Innendurchmesser | SilFlow Mikrokanalgerät (MCD) |
N/A
|
N/A | ||||
15269183
|
SGE™
123733 |
Anschluss B, C und D – 0,25/0,32 mm Innendurchmesser | SilFlow Mikrokanalgerät (MCD) |
N/A
|
N/A | ||||
15289183
|
SGE™
123735 |
0.25/0.32 mm ID | SilFlow Mikrokanalgerät (MCD) |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- Das Kit enthält ein SilFlow Microchannel-Gerät (MCD), SilTite FingerTite Werkzeug, Montagehalterung sowie geeignete Ferrulen, Muttern und Blindhülsen für die Einrichtung
- Enthält keine Schläuche mit 1.1 mm Außendurchmesser
Anschluss B: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Anschluss C: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Anschluss D: 0.25/0.32 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Port-Splitter | |
SGE Silflow Microchannel Gerät |