Learn More
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II
Die Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
38.60 CHF - 307.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Mikrovolumen-Spritze
Art der Kanülenspitze Feste Schräge
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Enthält Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Enthält Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10518502
Unterlagen ansehen
SGE™
001000
5 μl 26 ga. Kolbenschutz Je
54.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12937536
Unterlagen ansehen
SGE™
002033
10 μl 26 ga. Kolbenschutz 10 Packung
307.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Toevoegen aan winkelmandje
10607171
Bekijk documenten
SGE™
002000
10 μl 26 ga. Kolbenschutz Je
38.60 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-06-2025
Toevoegen aan winkelmandje
10127070
Bekijk documenten
SGE™
002030
10 μl 26 ga. Kolbenschutz 6 Packungen
193.00 CHF
6 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-06-2025
Toevoegen aan winkelmandje
11941134
Bekijk documenten
SGE™
003000
25 μl 25 ga. Standard-Kolben Je
48.30 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Toevoegen aan winkelmandje
10229010
Bekijk documenten
SGE™
004000
50 μl 25 ga. Standard-Kolben Je
56.75 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Toevoegen aan winkelmandje
10625471
Bekijk documenten
SGE™
005000
100 μl 25 ga. Standard-Kolben Je
56.75 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 24-07-2025
Toevoegen aan winkelmandje
10559072
Bekijk documenten
SGE™
006000
250 μl 25 ga. Standard-Kolben Je
67.55 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 25-07-2025
Toevoegen aan winkelmandje
10771422
Bekijk documenten
SGE™
007000
500 μl 25 ga. Standard-Kolben Je
75.95 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 02-07-2025
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Standardspritzen mit Antirollflansch sowie Nadeln mit Ausrichtung an der Nullmarkierung auf dem Spritzenkörper zur Verringerung des Totvolumens erhöhen die Genauigkeit auf <±1 %
  • Die Edelstahlkolben sind von Hand angepasst, nicht untereinander austauschbar und nicht auswechselbar
  • Spritzen mit einer Kapazität von 5 und 10 μl haben einen Außendurchmesser von 6,5 mm, eine Skalenlänge von 54,1 mm und eine 50 mm lange 26s Gauge Nadel
  • Spritzen mit einer Kapazität von 25 bis 500 μl haben einen Zylinder mit einem Außendurchmesser von 8 mm, eine Skalenlänge von 60 mm und eine Länge von 50 mm. Die Modelle mit fester 25 Gauge-Nadel sind mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber in den Zylinder eingeklebt. Die Modelle mit abnehmbarer Nadel verfügen über eine PTFE-Dichtung, eine Feder und eine Mutter für einen auslaufsicheren Betrieb.
Specificatie
Specificatie
±1 %
1,96 in.
Feste Schräge
0,01 in.
Mikrovolumen-Spritze
Befestigt
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SGE™ Standardspritzen mit fester Nadel, Serie II