Learn More
Trajan™ PerkinElmer Liner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan™ 092097
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
5/Pckg. | |
GC-Einlass-Liner, Schwanenhalsvertiefung, 0,25 mm Innendurchmesser | |
2 mm |
88 mm | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ PerkinElmer Liner > 1 mm ID, PTV-Liner mit 0.25 mm ID-Restriktion (versenkter Schwanenhals); AD: 2 mm; Innendurchmesser: 1 mm; Länge: 88 mm; Pakungsgröße 5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur