Learn More
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen
Eine Führungsschiene und Verstärkung der Tauchkolbenknöpfe minimieren das Risiko von verbogenen Kolben
Marke:  SGE™ 002130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10331001
  • 300.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Kolben aus Borosilikatglas
  • Kolbenführung
  • Volumen: 10 μ l
  • Skalenlänge: 54.1 mm (2.1 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
0.47 mm
2 in.
Manuelle Mikrovolumen-Spritze; 10FX
10 μl
Abnehmbar
26 G
2 in.
50 mm
6/Pk.
Kegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen > Abnehmbare Nadel; Gauge:26; AD:0,47mm