Learn More
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen
Eine Führungsschiene und Verstärkung der Tauchkolbenknöpfe minimieren das Risiko von verbogenen Kolben
Marke: SGE™ 002100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Kolben aus Borosilikatglas
- Kolbenführung
- Volumen: 10 μ l
- Skalenlänge: 54.1 mm (2.1 in.)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
0.47 mm | |
2 in. | |
Manuelle Mikrovolumen-Spritze; 10FX | |
10 μl | |
Befestigt |
26 G | |
2 in. | |
50 mm | |
1/Pk. | |
Kegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Manuelle Mikrovolumenspritzen > Feste Nadel; Gauge: 26; AD: 0.47 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur