Learn More
SGE™ Split/Splitless kegeöförmiger FocusLiners™ für GC-Einlässe
Führt zu weniger Massendiskriminierung
Marke:  SGE™ 092003
Artikelnummer. 10043662
  • 343.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Für verschiedene GC-Geräte
  • Alle Einsätze werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
FocusLiner
  • Mit zwei kegelförmigen Abschnitten, die den Quarzwolle-Stopfen für optimale Nadelspitzenreinigung und Probenübertragung in seiner Position halten. Dadurch wird auch verhindert, dass sich Quarzwolle in Richtung Septum verschiebt oder in die Auskleidung hineindrückt
  • Gewährleistet eine hervorragende Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Split-/splitloser konischer FocusLiner
0,63 cm
7,85 cm
0,4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Split/Splitless kegeöförmiger FocusLiners™ für GC-Einlässe > 5 St./Packung