Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Dimethyl Polysiloxane
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
406.00 CHF - 438.00 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | 100 % Dimethylpolysiloxan |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Simulierte Destillation |
Material | Polyimidkeil |
Verpackungsmaterial | Gehäuse BPX1 |
Polarität | Unpolar |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12935541
|
SGE™
054801 |
0,53 mm | 0,9 μm | 10 m | -30°bis +400 °C |
406.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12915541
|
SGE™
054777 |
0,1 mm | 0,1 μm | 10 m | -30°bis +400 °C |
438.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12945541
|
SGE™
0548025 |
0,53 mm | 2,65 μm | 6 m | -30°bis +370 °C |
406.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12925541
|
SGE™
054803 |
0,53 mm | 0,1 μm | 10 m | -30°bis +400 °C |
406.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
- Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
- Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
Forte BPX-1 (100 % Dimethylpolysiloxan)— 100 % Polydimethylsiloxan nicht polare Säule für simulierte Destillation in der Mineralölindustrie
Spezifikation
100 % Dimethylpolysiloxan | |
Polyimidkeil | |
Unpolar |
Simulierte Destillation | |
Gehäuse BPX1 |